2-Brom-5-fluoranisol 98+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene

PC7888-25G PC7888-5G PC7888-100G
APOSPC7888-25GEA 31.9 EUR
APOSPC7888-25G APOSPC7888-5G APOSPC7888-100G
2-Brom-5-fluoranisol 98+%
2-Brom-5-fluoranisol
Formel: C₇H₆BrFO
Molecular Weight: 205,03 g/mol
Siedepunkt: 143…145 °C
Dichte: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973752
CAS-Nummer: 450-88-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR