2-Fluor-4-methoxybenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7889-1G PC7889-5G
APOSPC7889-1GEA 156 EUR
APOSPC7889-1G APOSPC7889-5G
2-Fluor-4-methoxybenzylalkohol
2-Fluor-4-methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO₂
Molecular Weight: 156,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116336
CAS-Nummer: 405-09-4