1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
PC7899-1G
PC7899-5G
APOSPC7899-1GEA
84.1
EUR
APOSPC7899-1G
APOSPC7899-5G
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene 98%
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene
Formel:
C₃HCl₂F₃ Molecular Weight: 164,94 g/mol Siedepunkt: 53…55 °C Schmelzpunkt: –109,2 °C Dichte: 1,4653 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08461577 CAS-Nummer: 431-27-6 |