4-Brom-2-fluor-6-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7901-10G
PC7901-5G
PC7901-1G
APOSPC7901-10GEA
422
EUR
APOSPC7901-10G
APOSPC7901-5G
APOSPC7901-1G
4-Brom-2-fluor-6-(trifluormethyl)anilin 98%
4-Brom-2-fluor-6-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₄BrF₄N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
875664-46-3 |