2,4,6-Trifluorphenylhydrazin 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7903-1G PC7903-250MG PC7903-100MG
APOSPC7903-1GEA 0 EUR
APOSPC7903-1G APOSPC7903-250MG APOSPC7903-100MG
2,4,6-Trifluorphenylhydrazin 97+%
2,4,6-Trifluorphenylhydrazin
Formel: C₆H₅F₃N₂
Schmelzpunkt: 97…101 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03095329
CAS-Nummer: 80025-72-5