2,4-Difluor-3-methylbenzonitril 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7906-1G PC7906-5G
APOSPC7906-1GEA 34.8 EUR
APOSPC7906-1G APOSPC7906-5G
2,4-Difluor-3-methylbenzonitril 99%
2,4-Difluor-3-methylbenzonitril
Formel: C₈H₅F₂N
Schmelzpunkt: 42…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07777155
CAS-Nummer: 847502-87-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III