2-Brom-5-fluor-N-methylbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7909-1G PC7909-5G
APOSPC7909-1GEA 118 EUR
APOSPC7909-1G APOSPC7909-5G
2-Brom-5-fluor-N-methylbenzamid 98%
2-Brom-5-fluor-N-methylbenzamid
Formel: C₈H₇BrFNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09475889
CAS-Nummer: 171426-13-4