tert-Butyl-4-chlor-2-fluorbenzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7916-1G
PC7916-5G
PC7916-25G
APOSPC7916-1GEA
128
EUR
APOSPC7916-1G
APOSPC7916-5G
APOSPC7916-25G
tert-Butyl-4-chlor-2-fluorbenzoat 97%
tert-Butyl-4-chlor-2-fluorbenzoat
Formel:
C₁₁H₁₂ClFO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09475908 CAS-Nummer: 941294-14-0 |