4-Fluor-2-methoxy-N-methylanilin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7917-1G PC7917-250MG
APOSPC7917-1GEA 148 EUR
APOSPC7917-1G APOSPC7917-250MG
4-Fluor-2-methoxy-N-methylanilin 96%
4-Fluor-2-methoxy-N-methylanilin
Formel: C₈H₁₀FNO
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09475904
CAS-Nummer: 941294-13-9