3-Hydroxy-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7918-1G PC7918-500MG
APOSPC7918-1GEA 342 EUR
APOSPC7918-1G APOSPC7918-500MG
3-Hydroxy-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure 98%
3-Hydroxy-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₇H₆BF₃O₄
Schmelzpunkt: 78…81 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09475898
CAS-Nummer: 957120-22-8