1,3,5-Tris(trifluormethyl)benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7919-1G PC7919-5G PC7919-250MG
APOSPC7919-1GEA 40.8 EUR
APOSPC7919-1G APOSPC7919-5G APOSPC7919-250MG
1,3,5-Tris(trifluormethyl)benzol 97%
1,3,5-Tris(trifluormethyl)benzol
Formel: C₉H₃F₉
Molecular Weight: 282.105 g/mol
Siedepunkt: 119.6 °C/750mmHg
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 1.5139 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054722
CAS-Nummer: 729-81-7
UN: 1993
ADR: 3 III