1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1,3,5-Tris(3,3,3-trifluoropropyl)-1,3,5-trimethylcyclotrisiloxane, 1,3,5-Trimethyl-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane

PC7925-25G PC7925-100G
APOSPC7925-25GEA 154 EUR
APOSPC7925-25G APOSPC7925-100G
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane
Formel: C₁₂H₂₁F₉O₃Si₃
Molecular Weight: 468,54 g/mol
Siedepunkt: 135 °C/22mmHg
Schmelzpunkt: 34…36 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054667
CAS-Nummer: 2374-14-3
EINECS: 219-154-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR