4,5-Dichlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4,5-Dichloro-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC7933-1G
PC7933-5G
APOSPC7933-1GEA
87
EUR
APOSPC7933-1G
APOSPC7933-5G
4,5-Dichlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid 97%
4,5-Dichlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₂Cl₃FO₂S Schmelzpunkt: 56…57,5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094453 CAS-Nummer: 13656-52-5 UN: 3261 ADR: 8,III |