Bis(pentafluorphenyl)phenylphosphin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(perfluorophenyl)(phenyl)phosphine, SpectraSynQ 443
PC7946-1G PC7946-5G
APOSPC7946-1GEA 161 EUR
APOSPC7946-1G APOSPC7946-5G
Bis(pentafluorphenyl)phenylphosphin
Bis(pentafluorphenyl)phenylphosphin
Fluorinated mass marker up to mass 443
Formel: C₁₈H₅F₁₀P
Molecular Weight: 442,2 g/mol
Siedepunkt: 105 °C/0,2mmHg
Schmelzpunkt: 55…65 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000291
CAS-Nummer: 5074-71-5
EINECS: 225-780-1