2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC7947-1G PC7947-25G PC7947-5G
APOSPC7947-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7947-1G APOSPC7947-25G APOSPC7947-5G
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin 98%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Molecular Weight: 215,99 g/mol
Siedepunkt: 56…57 °C/10mmHg
Dichte: 1,505 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042246
CAS-Nummer: 39890-98-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR