3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinethiol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-thiol
PC7961-1G PC7961-5G PC7961-10G
APOSPC7961-1GEA 39.3 EUR
APOSPC7961-1G APOSPC7961-5G APOSPC7961-10G
3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinethiol 97%
3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinethiol
Formel: C₆H₄F₃NS
Molecular Weight: 179.16 g/mol
Schmelzpunkt: 178…183 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00178749
CAS-Nummer: 104040-74-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III