4-Cyan-2-fluorbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7963-100G PC7963-25G PC7963-500G
APOSPC7963-100GEA 278 EUR
APOSPC7963-100G APOSPC7963-25G APOSPC7963-500G
4-Cyan-2-fluorbenzoesäure
4-Cyan-2-fluorbenzoesäure
Formel: C₈H₄FNO₂
Schmelzpunkt: 214…216 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094454
CAS-Nummer: 164149-28-4