3-Fluor-4-hydroxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC7964-100G
PC7964-25G
PC7964-5G
APOSPC7964-100GEA
242
EUR
APOSPC7964-100G
APOSPC7964-25G
APOSPC7964-5G
3-Fluor-4-hydroxybenzoesäure
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₅FO₃ Molecular Weight: 156,11 g/mol Schmelzpunkt: 161…162 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143161 CAS-Nummer: 350-29-8 |