2,3-Difluor-4-methoxybenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7967-5G PC7967-1G
APOSPC7967-5GEA 180 EUR
APOSPC7967-5G APOSPC7967-1G
2,3-Difluor-4-methoxybenzamid 98%
2,3-Difluor-4-methoxybenzamid
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115983
CAS-Nummer: 886500-67-0