3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine, 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-ol
PC7971-1G PC7971-5G PC7971-10G
APOSPC7971-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7971-1G APOSPC7971-5G APOSPC7971-10G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formel: C₆H₃BrF₃NO
Molecular Weight: 241.995 g/mol
Schmelzpunkt: 170…171 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02691223
CAS-Nummer: 76041-73-1