tert-Butyl-2-brom-4-fluorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7973-1G PC7973-5G
APOSPC7973-1GEA 152 EUR
APOSPC7973-1G APOSPC7973-5G
tert-Butyl-2-brom-4-fluorbenzoat
tert-Butyl-2-brom-4-fluorbenzoat
Formel: C₁₁H₁₂BrFO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800899
CAS-Nummer: 951884-50-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III