tert-Butyl-2-chlor-4-fluorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
PC7974-5G
APOSPC7974-5GEA 50.9 EUR
APOSPC7974-5G
tert-Butyl-2-chlor-4-fluorbenzoat
tert-Butyl-2-chlor-4-fluorbenzoat
Formel: C₁₁H₁₂ClFO₂
Molecular Weight: 230,6632 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800898
CAS-Nummer: 911314-43-7