Vanadium(IV)fluorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Vanadium tetrafluoride
PC7980-100G PC7980-25G
APOSPC7980-100GEA 301 EUR
APOSPC7980-100G APOSPC7980-25G
Vanadium(IV)fluorid 95%
Vanadium(IV)fluorid
Formel: F₄V
Molecular Weight: 126,94 g/mol
Schmelzpunkt: 325 °C
Dichte: 2,975 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042554
CAS-Nummer: 10049-16-8
EINECS: 233-171-7
UN: 3285
ADR: 6.1,III