2,6-Difluoro-3-iodopyridine 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7983-5G PC7983-1G PC7983-10G
APOSPC7983-5GEA 53.8 EUR
APOSPC7983-5G APOSPC7983-1G APOSPC7983-10G
2,6-Difluoro-3-iodopyridine 97%
2,6-Difluoro-3-iodopyridine
Formel: C₅H₂F₂IN
Molecular Weight: 240,98 g/mol
Siedepunkt: 85…87 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 41…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09743595
CAS-Nummer: 685517-67-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR