2-Fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-3-methoxybenzene
PC7985-1G PC7985-25G PC7985-5G
APOSPC7985-1GEA 55.1 EUR
APOSPC7985-1G APOSPC7985-25G APOSPC7985-5G
2-Fluoro-3-methoxybenzyl bromide
2-Fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₈BrFO
Molecular Weight: 219,06 g/mol
Siedepunkt: 126…127 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09743597
CAS-Nummer: 447463-56-1
UN: 3261
ADR: 8,III