4-Fluor-2-methylthiophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7992-1G PC7992-500MG PC7992-5G
APOSPC7992-1GEA 277 EUR
APOSPC7992-1G APOSPC7992-500MG APOSPC7992-5G
4-Fluor-2-methylthiophenol
4-Fluor-2-methylthiophenol
Formel: C₇H₇FS
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06201800
CAS-Nummer: 845823-04-3