2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC7997-500MG
PC7997-1G
APOSPC7997-500MGEA
560
EUR
APOSPC7997-500MG
APOSPC7997-1G
2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₁F₃N₂OS Molecular Weight: 264.27 g/mol Schmelzpunkt: 42…45 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864683 CAS-Nummer: 1000339-88-7 |