5-Fluor-3-iod-1-methyl-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7999-1G
PC7999-5G
APOSPC7999-1GEA
203
EUR
APOSPC7999-1G
APOSPC7999-5G
5-Fluor-3-iod-1-methyl-1H-indazol
5-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₆FIN₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11053924 CAS-Nummer: 1060817-10-8 |