3-Chlor-5-(trifluormethyl)anisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8005-5G PC8005-1G
APOSPC8005-5GEA 171 EUR
APOSPC8005-5G APOSPC8005-1G
3-Chlor-5-(trifluormethyl)anisol 98%
3-Chlor-5-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆ClF₃O
Molecular Weight: 210.58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115855
CAS-Nummer: 886497-07-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable