4-(Trifluormethyl)benzoesäurehydrazid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Trifluoromethyl)benzoylhydrazine, 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzoic Hydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide
PC8021-25G PC8021-5G
APOSPC8021-25GEA 102 EUR
APOSPC8021-25G APOSPC8021-5G
4-(Trifluormethyl)benzoesäurehydrazid 95%
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formel: C₈H₇F₃N₂O
Molecular Weight: 204.15 g/mol
Schmelzpunkt: 115…121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051703
CAS-Nummer: 339-59-3