Zinkfluorid, wasserfrei 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Zinkdifluorid
PC8030-100G PC8030-250G PC8030-25G
APOSPC8030-100GEA 90.5 EUR
APOSPC8030-100G APOSPC8030-250G APOSPC8030-25G
Zinkfluorid, wasserfrei 99%
Zinkfluorid
Formel: F₂Zn
Molecular Weight: 103.39 g/mol
Siedepunkt: 1500 °C
Schmelzpunkt: 872 °C
Dichte: 4.95 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011298
CAS-Nummer: 7783-49-5
EINECS: 232-001-9