Methyl-4-chlor-2-fluorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chlor-2-fluorbenzoesäuremethylester
PC8037-25G PC8037-5G PC8037-1G
APOSPC8037-25GEA 256 EUR
APOSPC8037-25G APOSPC8037-5G APOSPC8037-1G
Methyl-4-chlor-2-fluorbenzoat
Methyl-4-chlor-2-fluorbenzoat
Formel: C₈H₆ClFO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038392
CAS-Nummer: 148893-72-5