Zirkonium(IV)fluorid 99,5%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC8040-25G PC8040-5G
APOSPC8040-25GEA 90.5 EUR
APOSPC8040-25G APOSPC8040-5G
Zirkonium(IV)fluorid 99,5%
Zirkonium(IV)fluorid
Formel: F₄Zr
Siedepunkt: 910 °C
Schmelzpunkt: 640 °C
Dichte: 4,43 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011307
CAS-Nummer: 7783-64-4
EINECS: 232-018-1
UN: 3260
ADR: 8,II