4'-(Trifluormethylthio)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8042-1G PC8042-5G
APOSPC8042-1GEA 60.9 EUR
APOSPC8042-1G APOSPC8042-5G
4'-(Trifluormethylthio)acetophenon 98%
4'-(Trifluormethylthio)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃OS
Schmelzpunkt: 28…31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236332
CAS-Nummer: 713-67-7