2,3,5,6-Tetrafluor-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8043-5G
PC8043-25G
APOSPC8043-5GEA
114
EUR
APOSPC8043-5G
APOSPC8043-25G
2,3,5,6-Tetrafluor-4-(trifluormethyl)anilin
2,3,5,6-Tetrafluor-4-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₂F₇N Siedepunkt: 185…187 °C Dichte: 1,687 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00091518 CAS-Nummer: 651-83-2 |