4-Bromphenylsulfurpentafluorid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Bromo-4-(pentafluorosulphanyl)benzene

PC8054-1G PC8054-5G
APOSPC8054-1GEA 183 EUR
APOSPC8054-1G APOSPC8054-5G
4-Bromphenylsulfurpentafluorid
4-Bromphenylsulfurpentafluorid
Formel: C₆H₄BrF₅S
Molecular Weight: 283,06 g/mol
Siedepunkt: 77…78 °C/10mmHg
Flammpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03425928
CAS-Nummer: 774-93-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR