5-(Trifluormethyl)-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8058-1G PC8058-250MG PC8058-5G
APOSPC8058-1GEA 31.9 EUR
APOSPC8058-1G APOSPC8058-250MG APOSPC8058-5G
5-(Trifluormethyl)-1H-indazol
5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₅F₃N₂
Molecular Weight: 186,1300 g/mol
Schmelzpunkt: 123…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08234904
CAS-Nummer: 885271-64-7