5-Methoxy-2-(trifluormethyl)pyridin 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8070-1G PC8070-25G PC8070-5G
APOSPC8070-1GEA 36.4 EUR
APOSPC8070-1G APOSPC8070-25G APOSPC8070-5G
5-Methoxy-2-(trifluormethyl)pyridin 98+%
5-Methoxy-2-(trifluormethyl)pyridin
Formel: C₇H₆F₃NO
Molecular Weight: 177,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09864699
CAS-Nummer: 216766-13-1