4-Fluor-7-nitrobenzofurazan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluoro-7-nitro-[2,1,3]-benzoxadiazole, NBD-F
PC8071-100MG PC8071-250MG PC8071-1G
APOSPC8071-100MGEA 0 EUR
APOSPC8071-100MG APOSPC8071-250MG APOSPC8071-1G
4-Fluor-7-nitrobenzofurazan
4-Fluor-7-nitrobenzofurazan
For HPLC labeling.
Formel: C₆H₂FN₃O₃
Molecular Weight: 183,1 g/mol
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00010196
CAS-Nummer: 29270-56-2