2-Brom-N-cyclohexyl-5-fluorbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
PC8082-1G
PC8082-5G
APOSPC8082-1GEA
118
EUR
APOSPC8082-1G
APOSPC8082-5G
2-Brom-N-cyclohexyl-5-fluorbenzamid
2-Brom-N-cyclohexyl-5-fluorbenzamid
Formel:
C₁₃H₁₅BrFNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800915 CAS-Nummer: 951884-99-4 |