6,7-Dichlor-3-(trifluormethyl)-2-chinoxalincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8083-100MG PC8083-25MG
APOSPC8083-100MGEA 364 EUR
APOSPC8083-100MG APOSPC8083-25MG
6,7-Dichlor-3-(trifluormethyl)-2-chinoxalincarbonsäure
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₃Cl₂F₃N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800927
CAS-Nummer: 951884-93-8