3-Brom-5-iodbenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-5-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-Bromo-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC8091-1G PC8091-5G PC8091-10G
APOSPC8091-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8091-1G APOSPC8091-5G APOSPC8091-10G
3-Brom-5-iodbenzotrifluorid 98%
3-Brom-5-iodbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃BrF₃I
Molecular Weight: 350.9024 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09033749
CAS-Nummer: 481075-59-6