4-Fluor-2-(trifluormethyl)zimtsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8123-1G PC8123-10G PC8123-5G
APOSPC8123-1GEA 29 EUR
APOSPC8123-1G APOSPC8123-10G APOSPC8123-5G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)zimtsäure 97%
4-Fluor-2-(trifluormethyl)zimtsäure
Formel: C₁₀H₆F₄O₂
Molecular Weight: 234.15 g/mol
Schmelzpunkt: 181…183 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236297
CAS-Nummer: 243977-21-1