2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8137-1G PC8137-500MG
APOSPC8137-1GEA 786 EUR
APOSPC8137-1G APOSPC8137-500MG
2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₁₆H₁₃Cl₂F₃N₂O₂
Molecular Weight: 393,20 g/mol
Schmelzpunkt: 152…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00664603
CAS-Nummer: 339014-65-2