1-Chloroacetyl-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]piperazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8138-1G
PC8138-500MG
PC8138-5G
APOSPC8138-1GEA
533
EUR
APOSPC8138-1G
APOSPC8138-500MG
APOSPC8138-5G
1-Chloroacetyl-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]piperazine 97%
1-Chloroacetyl-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]piperazine
Formel:
C₁₂H₁₂Cl₂F₃N₃O Molecular Weight: 342.14 g/mol Schmelzpunkt: 84…87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00172868 CAS-Nummer: 260553-15-9 |