2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8144-1G PC8144-250MG
APOSPC8144-1GEA 75.7 EUR
APOSPC8144-1G APOSPC8144-250MG
2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile 97%
2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile
Formel: C₁₂H₆ClFN₂
Molecular Weight: 232.65 g/mol
Schmelzpunkt: 173…176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00215072
CAS-Nummer: 31776-83-7