1-Brom-2,5-difluor-4-nitrobenzol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Brom-2,5-difluornitrobenzol

PC8153-1G PC8153-5G
APOSPC8153-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8153-1G APOSPC8153-5G
1-Brom-2,5-difluor-4-nitrobenzol
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
Schmelzpunkt: 55…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042184
CAS-Nummer: 167415-27-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR