1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8168-5G PC8168-1G
APOSPC8168-5GEA 166 EUR
APOSPC8168-5G APOSPC8168-1G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
Formel: C₉H₈ClFO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143013
CAS-Nummer: 194943-82-3