1,3-Dichloro-2,4-difluorobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8180-5G PC8180-1G
APOSPC8180-5GEA 279 EUR
APOSPC8180-5G APOSPC8180-1G
1,3-Dichloro-2,4-difluorobenzene 97%
1,3-Dichloro-2,4-difluorobenzene
Formel: C₆H₂Cl₂F₂
Molecular Weight: 182,98 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142519
CAS-Nummer: 36556-37-3