2,6-Dichlor-4-fluoranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC8181-100G PC8181-25G PC8181-5G
APOSPC8181-100GEA 207 EUR
APOSPC8181-100G APOSPC8181-25G APOSPC8181-5G
2,6-Dichlor-4-fluoranilin 97%
2,6-Dichlor-4-fluoranilin
Formel: C₆H₄Cl₂FN
Molecular Weight: 180,01 g/mol
Schmelzpunkt: 54…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142845
CAS-Nummer: 344-19-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III